missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TCP1 alpha Antibody (23c (CTA-123)), DyLight 488, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-50328G
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
TCP1 alpha Monoclonal specifically detects TCP1 alpha in Mouse, Rat, Canine, Chicken, Hamster samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Especificaciones
| TCP1 alpha | |
| Monoclonal | |
| DyLight 488 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| TCP1 | |
| C-terminal half of the full length murine TCP protein | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Hypoxia, Membrane Trafficking and Chaperones, Stem Cell Markers | |
| 6950 | |
| Mouse, Rat, Canine, Chicken, Hamster | |
| Purified |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| 23c (CTA-123) | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CCT1T-complex protein 1 subunit alpha, CCTa, CCT-alpha, D6S230E, tailless complex polypeptide 1, t-complex 1, T-complex protein 1, alpha subunit, TCP-1-alpha | |
| Rat | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Does not recognize primate, xenopus or yeast TCP-1. | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG2c |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido