missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TCL1A, Mouse anti-Human, Clone: 2F1, Abnova™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Abnova H00008115-M03.100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Sequence: PMTPTQIGPSLLPIMWQLYPDGRYRSSDSSFWRLVYHIKIDGVEDMLLELLPDDEspecificaciones
| TCL1A | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| T-cell leukemia/lymphoma 1A | |
| TCL1 | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody |
| ELISA, Immunofluorescence | |
| 2F1 | |
| In 1x PBS, pH 7.4 | |
| NM_021966 | |
| TCL1A | |
| TCL1A (NP_068801.1, 61 a.a. ∼ 114 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. | |
| RUO | |
| 8115 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| IgG2a κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido