missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit ELISA para TCK-1 (PPBP) de ratón

Código de producto. 18527784
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18527784 10 x 96 pruebas paquete de 10
15425323 96 pruebas 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18527784 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EMPPBPX10

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Includes

Placas precubiertas, estándar, anticuerpo detector, conjugado HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.

ELISA

El ELISA para TCK-1 (PPBP) de ratón cuantifica la Ms TCK-1 en suero, plasma o en un medio de cultivo celular de ratón. El ensayo reconocerá exclusivamente el Ms TCK-1 tanto natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) tipo sándwich de fase sólida de TCK-1 de ratón está diseñado para calcular la cantidad de la diana que se une entre un par de anticuerpos emparejados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.

Los miembros de la subfamilia a-quimiocina de citoquinas inducibles, secretas y proinflamatorias contienen un motivo similar, en el que los dos primeros residuos de cisteína están separados por un único residuo (Cys-X-Cys), y también son quimiotácticos para los neutrófilos. La proteína básica de las plaquetas (PBP), miembro de la familia de las a-quimiocinas, reside en los gránulos a de las plaquetas y se libera al activarse. La ruptura proteolítica del amino terminal de PBP conduce a la generación de varios péptidos, entre los que se encuentran la PBP madura, el péptido activador del tejido conectivo III (CTAP III, también denominado factor de baja afinidad plaquetaria IV (LA-PF4)), la b-tromboglobulina (b-TG) y el péptido activador de neutrófilos 2 (NAP-2). La PBP y sus derivados truncados por N median inflamación y cicatrización de heridas. Específicamente, la NAP-2 activa la quimiotaxis y la desgranulación en los neutrófilos durante la inflamación. El gen que codifica la PBP humana se asigna al cromosoma 4q12-q13.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso NP
Intervalo del ensayo 10.97 to 8000 pg/mL
Sensibilidad del ensayo 14 pg/mL
Intervalo de calibración 14 pg/mL to 8000 pg/mL
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Familia de proteínas Chemokine & Receptors
Tipo de muestra Plasma, Serum, Supernatant
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citocinas analizadas: CD30 de ratón, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, eotaxina, eotaxina-2, ligando Fas, fractalquina, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, leptina R, LEPTINA(OB), LIX, L-selectina, linfotactina, MCP-1, MCP- 5, M-CSF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alfa, PF-4, Pselectina, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Mouse
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 57349
Símbolo de gen Ppbp
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10
Contenido del kit Pre-coated 96 well plate, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte HRP
Cantidad 10 x 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Inmunología
Volumen de muestra Plasma 1 μL, Serum 1 μL, Supernatant 100 μL
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo 2400003M24Rik, AI854500, CTAP3, CTAPIII, Cxcl7, LA-PF4, LDGF, MDGF, NAP-2, NAP-2-L1, Scyb7, TGB, TGB1, THBGB1, b-TG1, beta-TG
Objetivo Ratón
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.