Learn More
Tocris Bioscience™ TCID
Selective ubiquitin C-terminal hydrolase-L3 (UCH-L3) inhibitor
Marca:  Tocris Bioscience™ 5179/10
Encompass
Código de producto. 15747346
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
TCID is a selective ubiquitin C-terminal hydrolase-L3 (UCH-L3) inhibitor (IC50 = 0.6 μM). Exhibits >100-fold selectivity for UCH-L3 over UCH-L1. Diminishes glycine transporter GlyT2 ubiquitination in brain stem and spinal cord primary neurons.
Especificaciones
Especificaciones
>99%
10 mg
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones