Learn More
TCF4 (Transcription Factor 4) Mouse, Clone: TCF4/1705, enQuireBio™
Código de producto. 15930938
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
15930938 100 μg 100 microgramos
15920938 20 μg 20 microgramos
2 options
Código de producto. 15930938
Marca: EnquireBio 6925MSM1P1
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno TCF4 (Transcription Factor 4)
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry
Localización celular Nuclear
Clasificación Monoclonal
Clon TCF4/1705
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human TCF4 protein fragment (aa365-671)
Peso molecular del antígeno 71kDa
Control positivo HeLa or HepG2 cells. Bladder
Método de purificación Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6925
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG2a κ