Learn More
TCF4 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7210712 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16811875 20 μL 20 microlitros
16801875 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16811875
Marca: Proteintech 223371AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
TCF4 is transcription factor 4, a basic helix-turn-helix transcription factor. The encoded protein recognizes an Ephrussi-box (′E-box′) binding site (′CANNTG′) - a motif first identified in immunoglobulin enhancers. This gene is expressed predomitly in pre-B-cells, although it is found in other tissues as well. Defects in this gene are a cause of Pitt-Hopkins syndrome.
Especificaciones
Antígeno TCF4
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.21 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica TCF4
N.º de referencia del gen P15884, Q60722
Alias de gen bHLHb19, E2 2, ITF 2, ITF2, PTHS, SEF 2, SEF2, SEF2 1, SEF2 1A, SEF2 1B, SL3 3 enhancer factor 2, TCF 4, TCF4, transcription factor 4
Símbolos de los genes TCF4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno TCF4 Fusion Protein Ag17813
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 21413, 6925
Especies diana Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG