Learn More
TCF4 Antibody (4D4C4) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
203.00€ - 552.00€
Especificaciones
| Antígeno | TCF4 |
|---|---|
| Clon | 4D4C4 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000 |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18253065
|
Novus Biologicals
NBP2-61896 |
0.1 mL |
552.00€
0.10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18695318
|
Novus Biologicals
NBP2-61896-0.025ml |
0.025 mL |
203.00€
0.03 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
TCF4 Monoclonal specifically detects TCF4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA.Especificaciones
| TCF4 | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| BHLHB19, bHLHb19E2-2, Class B basic helix-loop-helix protein 19, Immunoglobulin transcription factor 2, ITF-2, ITF2PTHS, MGC149724, SEF-2, SEF2-1, SEF2-1A, SEF2-1B, SEF2MGC149723, SL3-3 enhancer factor 2, TCF-4, transcription factor 4 | |
| TCF4 | |
| IgG1 | |
| Protein G purified |
| 4D4C4 | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| Transcription Factors and Regulators | |
| 6925 | |
| Purified recombinant fragment of human TCF4 (AA: 518-667) expressed in E. Coli. | |
| Primary | |
| 155 kDa |