missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TCF12/HEB Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16803054 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16803054 20 μL 20 microlitros
16893044 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16803054 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 144191AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TCF12, also known as HTF4, is a member of the basic helix-loop-helix (bHLH) E-protein family that recognizes the consensus binding site (E-box) CANNTG. TCF12 is expressed in many tissues, among them skeletal muscle, thymus, B- and T-cells, and may participate in regulating lineage-specific gene expression through the formation of heterodimers with other bHLH E-proteins. TCF12, in combination with E2A, is required to block thymocyte proliferation prior to pre-TCR expression and is critical for proper T cell differentiation. Recent reports have shown that TCF12 is also a critical factor required for the development of invariant natural killer T cells.

Especificaciones

Antígeno TCF12/HEB
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.18 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica TCF12
N.º de referencia del gen P51514, Q61286, Q99081
Alias de gen bHLHb20, DNA binding protein HTF4, E box binding protein, HEB, HsT17266, HTF4, TCF 12, TCF12, transcription factor 12, Transcription factor HTF 4
Símbolos de los genes TCF12
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno TCF12/HEB Fusion Protein Ag5765
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 21406, 25720, 6938
Especies diana Rat, Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.