Descripción
Desarrolle aplicaciones de procesamiento de varios litros que requieren valores de RCF altos, como separaciones de virus, aislamientos de partículas y producción de vacunas con los rotores de flujo continuo Thermo Scientific™ TCF-32.
Compatible con:
Serie de centrífugas de alta velocidad Thermo Scientific Sorvall WX.
Información para pedidos:
El núcleo es necesario para el funcionamiento. Se debe adquirir por separado.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Rotor de flujo continuo TCF-32 |
| Tipo | Rotor de flujo continuo |
| Capacidad | 940 ml/430 ml |
| RCF máx. | 102.000 x g |
| Vel. máx | 32.000 rpm |
| Factor K | 106/42 |
| Para utilizar con (equipo) | Ultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+ |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |