missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TCERG1L Antibody (05), DyLight 405 , Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-05852V
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
TCERG1L Monoclonal antibody specifically detects TCERG1L in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| TCERG1L | |
| Monoclonal | |
| DyLight 405 | |
| 5730476P14Rik, FLJ38950, MGC126584, transcription elongation regulator 1-like, transcription elongation regulator 1-like protein | |
| This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human TCERG1L. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 05 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 256536 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido