missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TCEB3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16856923 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16856923 20 μL 20 microlitros
16846923 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16856923 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 105021AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This gene encodes the protein elongin A, which is a subunit of the transcription factor B (SIII) complex. The SIII complex is composed of elongins A/A2, B and C. It activates elongation by RNA polymerase II by suppressing transient pausing of the polymerase at many sites within transcription units. Elongin A functions as the transcriptionally active component of the SIII complex, whereas elongins B and C are regulatory subunits. Elongin A2 is specifically expressed in the testis, and capable of forming a stable complex with elongins B and C. The von Hippel-Lindau tumor suppressor protein binds to elongins B and C, and thereby inhibits transcription elongation.

Especificaciones

Antígeno TCEB3
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.29 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica ELOA
N.º de referencia del gen Q14241, Q63187, Q8CB77
Alias de gen EloA, Elongin 110 kDa subunit, Elongin A, SIII, SIII p110, TCEB3, TCEB3A
Símbolos de los genes ELOA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno TCEB3 Fusion Protein Ag0778
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25562, 27224, 6924
Especies diana Rat, Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.