missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TCEAL1 Monoclonal Antibody (OTI1B1), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17508383
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17508383 100 μL 100 microlitros
17528383 30 μL 30 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17508383

Marca: Origene Technologies TA807688

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TCEAL1 (transcription elongation factor A (SII) protein 3), also known as p21, SIIR or pp21, is a member of the TFS-II family. Transcription elongation factors of the TFS-II family are responsible for releasing RNA polymerase II (Pol II) from transcriptional arrest. DNA arresting sites can result in locked ternary complexes if elongating RNA polymerases are trapped. Transcription elongation factors function to activate the intrinsic RNA cleavage activity of RNA polymerases. This allows the RNA polymerase to cleave the nascent transcript, thereby forming a new 3′-terminus to resume elongation. TCEAL1 is a 157 amino acid nuclear protein that is ubiquitously expressed. TCEAL1 may exert its effects via protein-protein interactions with other transcriptional regulators rather than via direct binding of DNA.

Especificaciones

Antígeno TCEAL1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1B1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica TCEAL1
N.º de referencia del gen Q15170
Alias de gen SIIR, WEX9, p21, pp21
Símbolos de los genes TCEAL1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human TCEAL1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9338
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.