Learn More
Thermo Scientific™ TCBS Cholera Medium (Dehydrated)
Código de producto. p-200112468
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
11913962 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 11913962
Marca: Thermo Scientific™ CM0333B
Selectively isolate pathogenic Vibrio species with this medium for highly reproducible results.
Selectively isolate pathogenic Vibrio species with Thermo Scientific™ Oxoid™ TCBS (Thiosulfate Citrate Bile Salts Sucrose) Cholera Medium (Dehydrated). The medium has shown to be the most satisfactory and reproducible formula regardless of the complex composition1. Unlike Lauryl Sulphate Tellurite Agar it does not require further additives or aseptic additions of blood. It also possesses superior growth characteristics for Vibrio species, compared with tellurite media. While inhibiting non-vibrios, it promotes rapid growth of pathogenic vibrios after overnight incubation at 35°C.
El vibrión es una bacteria gramnegativa en forma de coma. Los vibriones son microorganismos acuáticos, algunas especies de los cuales causan enfermedades graves en seres humanos y otros animales. Son tres las especies de vibriones relevantes para los humanos: Vibrio cholerae es la causa del cólera, Vibrio parahemolyticus y V. vulnificus actúan como agentes de enteritis aguda o diarrea bacteriana.
Use el medio TCBS de cólera para aislar de forma selectiva vibriones patógenos.
  • Genera resultados reproducibles.
  • No se necesitan aditivos ni adiciones asépticas de sangre.
  • Favorece una rápida proliferación de vibriones patógenos.
El medio TCBS se ajusta a la formulación de Kobayashi et ál.., excepto que contiene bilis de buey especialmente procesada, libre de los defectos detectados por Nakanishi y Kobayashi2.
El medio TCBS es adecuado para el crecimiento de Vibrio cholerae, Vibrio parahemolyticus y la mayor parte de los demás vibriones3. La mayor parte de las Enterobacteriaceae que se encuentran en las heces se suprimen por completo durante al menos 24 horas. Es posible que se produzca un ligero crecimiento de especies de Puede Proteus y Enterococcus fecalis, pero las colonias se distinguen fácilmente de las colonias de vibriones.
 No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Referencia industrial: AFNOR, AOAC, BSI, ISO, NMKL.
Descripción Medio de cólera, TCBS
Formulario Polvo
Tipo de producto Media Broth
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 5,7 l