Learn More
HUBER Refrigerador de inmersión TC50E-F
Descripción
- Refrigerador de inmersión TC50E-F con bobina de evaporador flexible y refrigerante natural
- Enfriamiento rápido de líquidos
- Ideal para la refrigeración o como sustitución del hielo seco
- Visor LED de temperatura
- Funcionamiento sencillo con solo tres teclas
- Diseño compacto que ahorra espacio
- Carcasa robusta con asas de transporte
- Sonda de inmersión de acero inoxidable de alta calidad
- Escala de temperatura: De - 50 °C a 50 °C
- Capacidad de refrigeración (0 °C): 0,3kW
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de temperatura | De -50 °C a +50 °C |
| Modelo | TC50E-F |
| Tensión | 208/240 V |