Learn More
HUBER Refrigerador de inmersión TC45
Código de producto. 10449763
Change view
Click to view available options
Modelo:
TC45
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo unitSize
10449763 TC45
cada uno
1 options
Código de producto. 10449763
Marca: HUBER 3003.0043.00
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para muchas aplicaciones, los refrigeradores de inmersión son también una alternativa ecológica a la refrigeración por agua de red. Los refrigeradores de inmersión TC son adecuados para uso sin supervisión, para tareas de refrigeración que requieren refrigeración continua o como variante con control de temperatura y una sonda Pt100.
Refrigerador de inmersión TC45 con refrigerante natural
  • Intervalo de temperatura: De -45 °C a 100 °C
  • Capacidad de refrigeración (0 °C): 0,24kW
  • Capacidad de refrigeración (-40 °C): 0,05kW
  • Fuente de alimentación: De 208 a 240 V 1∼/2∼ 50/60 Hz
Especificaciones
Intervalo de temperatura De -45 °C a +100 °C
Modelo TC45
Tensión 208/240 V