Learn More
HUBER Refrigerador de inmersión TC45-F
Descripción
- Refrigerador de inmersión TC45-F con bobina de evaporador flexible y refrigerante natural
- Enfriamiento rápido de líquidos
- Perfecto para contrarrefrigeración o como sustitución de hielo seco
- Funcionamiento sencillo con solo tres teclas
- Diseño compacto que ahorra espacio
- Carcasa robusta con asas de transporte
- Sonda de inmersión de acero inoxidable de alta calidad
- Intervalo de temperatura: De -45 °C a 100 °C
- Capacidad de refrigeración (0 °C): 0,24kW
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de temperatura | De -45 °C a +100 °C |
| Modelo | TC45-F |
| Tensión | 208/240 V |