missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ TC-E 5002
Descripción
TC-E 5002 is a selective histone demethylase KDM2/7 subfamily inhibitor (IC50 values are 0.2, 1.2, 6.8, 55, 83, >100 and >120 μM for KDM7A, KDM7B, KDM2A, KDM5A, KDM4C, KDM6A and KDM4A respectively). Inhibits growth of HeLa and KYSE-150 cancer cells in vitro.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10 mg |
| Tipo de producto | TC-E 5002 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 285.38 |
| Inhibidores | TC-E 5002 |
Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?