missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TC-DAPK 6, MedChemExpress

Código de producto. 16472677
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16472677 50 mg 50 miligramos
16446588 10 mg 10 miligramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16472677

Marca: Medchem Express HY15513

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress TC-DAPK 6 is a potent, ATP-competitive, and highly selective DAPK inhibitor (IC50=69 and 225 nM against DAPK1 and DAPK3, respectively, with 10 μM ATP).

TC-DAPK 6 is a potent, ATP-competitive, and highly selective DAPK inhibitor (IC50=69 and 225 nM against DAPK1 and DAPK3, respectively, with 10 μM ATP).

Especificaciones

Nombre del producto químico o material TC-DAPK 6
CAS 315694-89-4
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H12N2O2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 18.67 mg/mL (67.57 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(OC(/C=C/C1=CC=CC=C1)=N/2)C2=C/C3=CC=CN=C3
Peso molecular (g/mol) 276.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.29
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.