Learn More
Aqualytic™ Incubadora refrigerada modelo TC 445 S, 445 l
Código de producto. 15237928
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
445 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15237928 445 l cada uno
1 options
Código de producto. 15237928
Marca: Aqualytic™ 2438240
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Escala de temperatura: De 2 °C a 40 °C
  • Intervalo de temperatura de 2 °C a 40 °C
    • Continuamente ajustable en pasos de 0,1 °C
  • Bajo consumo de energía.
  • Pantalla LED iluminado de temperatura preestablecida/actual
  • Ideal para la determinación de DBO a 20 °C
  • Tomas de corriente en el interior de la incubadora
  • Puerta estándar o puerta de vidrio
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado CE
Capacidad (métrico) 445 l
Dimensiones (F x An) estante 560 x 600 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De 2 °C a 40 °C
Tipo Incubadora refrigerada
Pantalla LED retroiluminada
Incluye 4 bastidores metálicos, 1 rejilla inferior, 9 tomas y puerta estándar
Modelo TC 445 S
Dimensiones interiores (F x An x Al) 560 x 600 x 1452 mm
Anchura (métrico) 750 mm
Anchura (métrico) interior 600 mm
Altura (métrico) interior 1452 mm
Fondo interior (métrico) 560 mm
Peso (métrico) 78,5 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 16 A
Tensión 220/240 V
Amperaje 16 A
Frecuencia 50 Hz