missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TBX6 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17810676
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17810676 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17810676

Marca: Invitrogen™ PA5143402

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Store as concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening vial.

This gene is a member of a phylogenetically conserved family of genes that share a common DNA-binding domain, the T-box. T-box genes encode transcription factors involved in the regulation of developmental processes. Knockout studies in mice indicate that this gene is important for specification of paraxial mesoderm structures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TBX6
Aplicaciones Immunohistochemistry (PFA fixed)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
génica TBX6
N.º de referencia del gen Q8JIS6
Alias de gen rib-vertebrae; rv; SCDO5; T-box 6; T-box protein 6; T-box transcription factor 6; T-box transcription factor TBX6; TBX6
Símbolos de los genes TBX6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of zebrafish Tbx6. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 192294
Especies diana Zebrafish
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.