Learn More
TBX3 Monoclonal Antibody (OTI3B1), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. p-200016933
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17585144 30 μL 30 microlitros
17565144 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17585144 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA811270S
Mouse Monoclonal Antibody
TBX3 Monoclonal antibody specifically detects TBX3 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno TBX3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3B1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Cdc45
N.º de referencia del gen O75419
Alias de gen bladder cancer related protein XHL; D5Ertd189e; T-box 3; T-box 3 (ulnar mammary syndrome); T-box protein 3; T-box transcription factor TBX3; TBX3; TBX3-ISO; UMS; XHL
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-270 of human CDC45 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8318
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1