missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TBX20 Mouse anti-Human, Clone: OTI2C7, lyophilized, TrueMAB™

Código de producto. 17690442
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17690442 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17690442

Marca: Origene Technologies CF809337

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO

TBX20 is a member of the T-box transcription factor family expressed in the developing heart, eye, ventral neural tube, and limbs, indicating a possible role in regulating development of these tissues.

Especificaciones

Antígeno TBX20
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2C7
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
génica TBX20
N.º de referencia del gen Q9UMR3
Alias de gen ASD4
Símbolos de los genes TBX20
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 1-340 of human TBX20 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57057
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.