missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TBX20 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-86848
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
TBX20 Polyclonal specifically detects TBX20 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
| TBX20 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, 2% Sucrose | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| 57057 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot | |
| 0.5 mg/ml | |
| Western Blot 1.0 ug/ml | |
| ASD4, T-box 20, T-box protein 20, T-box transcription factor TBX20 | |
| The immunogen is a synthetic peptide directed towards the C-terminal region of Human TBX20 | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido