Learn More
TBX19 (Tpit) Monoclonal Antibody (OTI1C9), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. p-200018408
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17578752 30 μL 30 microlitros
17558752 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17578752 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA800675S
Mouse Monoclonal Antibody
TBX19 (Tpit) Monoclonal antibody specifically detects TBX19 (Tpit) in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno TBX19 (Tpit)
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1C9
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica CD2
N.º de referencia del gen P06729
Alias de gen AU019250; D1Ertd754e; dJ747L4.1; si:ch211-155d24.2; T-box 19; T-box factor, pituitary; T-box protein 19; T-box transcription factor 19; T-box transcription factor TBX19; T-box transcription factor TBX19; T-box-containing protein TBXT; TBS 19; TBS19; TBX19; tbx-19; Tpit; Tpit; Tbx19
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human CD2 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 914
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1