missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TBX19 Monoclonal Antibody (CL6251)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16364874
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16364874 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16364874

Marca: Invitrogen™ MA531431

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Immunogen sequence: EVHASTPGAF LLGNPAVTSP PSVLSTQAPT SAGVEVLGEP SLTSIAVSTW TAVASHPFAG WGGPGAGGHH SPSSLDG Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Rat - 32%, Mouse - 82%.

This gene is a member of a phylogenetically conserved family of genes that share a common DNA-binding domain, the T-box. T-box genes encode transcription factors involved in the regulation of developmental processes. Mutations in this gene were found in patients with isolated deficiency of pituitary POMC-derived ACTH, suggesting an essential role for this gene in differentiation of the pituitary POMC lineage. ACTH deficiency is characterized by adrenal insufficiency symptoms such as weight loss, lack of appetite (anorexia), weakness, nausea, vomiting, and low blood pressure.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TBX19
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CL6251
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica Tbx19
N.º de referencia del gen O60806
Alias de gen AU019250; D1Ertd754e; dJ747L4.1; si:ch211-155d24.2; T-box 19; T-box factor, pituitary; T-box protein 19; T-box transcription factor 19; T-box transcription factor TBX19; T-box transcription factor TBX19; T-box-containing protein TBXT; TBS 19; TBS19; TBX19; tbx-19; Tpit; Tpit; Tbx19
Símbolos de los genes Tbx19
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment of Human TBX19 (Product #RP-108604)
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9095
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.