missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TBX16 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17890586
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17890586 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17890586

Marca: Invitrogen™ PA5143413

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Store as concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening vial.

Enables transcription cis-regulatory region binding activity Acts upstream of or within several processes, including Kupffer's vesicle development; animal organ development; and blood vessel morphogenesis Located in chromatin and nucleus Is expressed in several structures, including forerunner cell group, germ ring, mesoderm, presumptive mesoderm, and spinal cord.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TBX16
Aplicaciones Immunohistochemistry (PFA fixed)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Alias de gen cb103; id:ibd2185; spt; spt-1; T-box 16; wu:fa17g07; zgc:109817
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of zebrafish Tbx16. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Zebrafish
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.