Learn More
TBS, solución salina tamponada con Tris, solución 1X, pH 7,4, biología molecular, Fisher BioReagents
Código de producto. p-30489
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de polietileno Nalgene
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10052594 100 mL Frasco de polietileno 100 ml
10467583 1 L Frasco de polietileno Nalgene 1 LT
10467583 1 L Frasco de polietileno Nalgene 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10052594 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP2472100
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Tris Buffered Saline (TBS) is used in biochemical and molecular biology applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris Buffered Saline
Nombre de nota 1X Solution, pH 7.4
CAS 7647-14-5, 7447-40-7, 7647-01-0, 7732-18-5, 77-86-1
Punto de ebullición 100°C
Color Incolora
pH 7.5
Forma física Liquid
Cantidad 100 mL
ADNasa Sin ADNasa
Envase Frasco de polietileno
Proteasa Protease free
Sinónimo TBS
Grado Biología molecular