missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TBR1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (2E10)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 30536052
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30536052 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30536052

Marca: Invitrogen™ MA560627

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

TBR1 Recombinant Monoclonal Antibody for ELISA

This gene is a member of a conserved family of genes that share a common DNA-binding domain, the T-box. T-box genes encode transcription factors involved in the regulation of developmental processes. A similar protein has been disrupted in mice and shown to be critical for early cortical development, and causes loss of projection neurons in the olfactory bulbs and olfactory cortex. The C-terminal region this similar protein was found to be necessary and sufficient for association with the guanylate kinase domain of calcium/calmodulin-dependent serine protein kinase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TBR1
Aplicaciones ELISA
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 2E10
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica TBR1
N.º de referencia del gen Q16650
Alias de gen LOW QUALITY PROTEIN: T-box brain protein 1; T-box brain gene 1; T-box brain protein 1; T-box brain transcription factor 1; T-box, brain 1; T-box, brain, 1; T-box, brain, 1-like; TBR1; TBR-1; T-brain-1; TES-56
Símbolos de los genes TBR1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human TBR1.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10716
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C or -80°C if preferred
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.