Learn More
TBL2 Mouse anti-Human, Clone: 1D5C2, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | TBL2 |
|---|---|
| Clon | 1D5C2 |
| Concentración | 0.5 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16828065
|
Proteintech
66307-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16818065
|
Proteintech
66307-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This gene encodes a member of the beta-transducin protein family. Most proteins of the beta-transducin family are involved in regulatory functions. This protein is possibly involved in some intracellular signaling pathway. This gene is deleted in Williams-Beuren syndrome, a developmental disorder caused by deletion of multiple genes at 7q11.23.Especificaciones
| TBL2 | |
| 0.5 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| TBL2, transducin (beta) like 2, Transducin beta like protein 2, WBSCR13, WS betaTRP | |
| TBL2 | |
| IgA | |
| Affinity Chromatography | |
| Antibody |
| 1D5C2 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| Q9Y4P3 | |
| 26608 | |
| TBL2 Fusion Protein Ag24225 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| TBL2 |