missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

tBID, MedChemExpress

Código de producto. 16413038
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16413038 10 mg 10 miligramos
16489596 50 mg 50 miligramos
16485767 5 mg 5 miligramos
16464336 100 mg 100 miligramos
16450659 1 mg 1 miligramo
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16413038

Marca: Medchem Express HY100464

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress tBID is a selective inhibitor of homeodomain-interacting protein kinase 2 (HIPK2) with an IC50 of 0.33 μM.

tBID is a selective inhibitor of homeodomain-interacting protein kinase 2 (HIPK2) with an IC50 of 0.33 μM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material tBID
CAS 1639895-85-4
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H3Br4N3O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (37.82 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(C2=NC=CN2)C(C3=C(Br)C(Br)=C(Br)C(Br)=C31)=O
Peso molecular (g/mol) 528.78
Formula Weight (peso de la fórmula) 528.78
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.