Learn More
Mezcla de tampón TBE (mezcla en polvo seco de Tris/ácido bórico/EDTA/electroforesis), Fisher BioReagents
Click to view available options
Cantidad:
86,1 g
Tamaño de la unidad:
86.10 g
Descripción
Tampón de electroforesis.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | TBE Buffer Mix |
| CAS | 77-86-1, 6381-92-6, 10043-35-3 |
| Color | Blanco |
| pH | 8.2 to 8.4 |
| Forma física | Sólido |
| Cantidad | 86,1 g |
| ADNasa | Sin ADNasa |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Sinónimo | Tris-Boric Acid-EDTA Buffer Mix |
| Grado | Electroforesis |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Tris borate EDTA 10X powder
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.