Learn More
TBCC Monoclonal Antibody (OTI2B3), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. p-200012449
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17582242 30 μL 30 microlitros
17562242 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17582242
Marca: Origene Technologies TA504709S
Mouse Monoclonal Antibody
TBCC Monoclonal antibody specifically detects TBCC in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Especificaciones
Antígeno TBCC
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2B3
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica CPO
N.º de referencia del gen Q8IVL8
Alias de gen 2810055C19Rik; CFC; EGK_14912; Tbcc; tubulin folding cofactor C; tubulin-folding cofactor C; Tubulin-specific chaperone C
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human CPO produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 130749
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1