Learn More
TBCC Monoclonal Antibody (OTI2B3), TrueMAB™, OriGene
Descripción
TBCC Monoclonal antibody specifically detects TBCC in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TBCC |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OTI2B3 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| génica | CPO |
| N.º de referencia del gen | Q8IVL8 |
| Alias de gen | 2810055C19Rik; CFC; EGK_14912; Tbcc; tubulin folding cofactor C; tubulin-folding cofactor C; Tubulin-specific chaperone C |
| Mostrar más |