missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TBC1D25 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15704001 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15704001 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15704001

Marca: Invitrogen™ PA556082

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: AVDPQITSLD VLQHILIRAF DLSGKKNFGI SYLGRDRLGQ EVYLSLLSDW DLSTAFATAS KPYLQLRVDI RPSEDSPLLE DWDIISPKDV SGSDVLLAEK RSSLTTAALP FTQSIL Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 96%, Rat - 95%.

TBC1D25 encodes a protein with a TBC domain and functions as a Rab GTPase activating protein. The encoded protein is involved in the fusion of autophagosomes with endosomes and lysosomes. TBC1D25 was previously known as ornithine aminotransferase-like 1, but has no similarity to ornithine aminotransferase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TBC1D25
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica TBC1D25
N.º de referencia del gen Q3MII6
Alias de gen 5SN3 snoRNA; 6330576A08Rik; A530047E07; DXHXS7927e; MG81; mMg81; OATL1; ornithine aminotransferase-like 1; TBC1 domain family member 25; TBC1 domain family, member 25; Tbc1d25
Símbolos de los genes TBC1D25
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human TBC1D25. Recombinant protein control fragment (Product #RP-91987).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4943
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.