missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TBC1D13 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15708931 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15708931 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15708931

Marca: Invitrogen™ PA561110

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: EDHPLNPNPD SRWNTYFKDN EVLLQIDKDV RRLCPDISFF QRATDYPCLL ILDPQNEFET LRKRVEQTTL KSQTVAR Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 99%, Rat - 99%.

TBC1D13 may act as a GTPase-activating protein for Rab family protein(s).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TBC1D13
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica TBC1D13
N.º de referencia del gen Q8R3D1, Q9NVG8
Alias de gen 2600014A06Rik; BC025586; TBC1 domain family member 13; TBC1 domain family, member 13; TBC1D13
Símbolos de los genes TBC1D13
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human TBC1D13. Recombinant protein control fragment (Product #RP-92902).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 499768, 54662, 70296
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.