Learn More
Invitrogen™ TBC1D10B Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16642895 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
16642895 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 16642895
Marca: Invitrogen™ PA5106456
Rabbit Polyclonal Antibody
Antibody detects endogenous levels of total TB10B.
Acts as GTPase-activating protein for RAB3A, RAB22A, RAB27A, AND RAB35. Does not act on RAB2A and RAB6A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TBC1D10B
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica TBC1D10B
N.º de referencia del gen Q4KMP7, Q8BHL3
Alias de gen 1110003P22Rik; C87963; EPI64B; FP2461; Protein wz3-85; Rab27A-GAPbeta; rab27A-GAP-beta; TBC1 domain family member 10B; TBC1 domain family, member 10B; TBC1D10B
Símbolos de los genes TBC1D10B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human TBC1D10B(Accession Q4KMP7), corresponding to amino acid residues P142-V192.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26000, 365372, 68449
Especies diana Human, Mouse, Rat, Monkey
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG