missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TBB, MedChemExpress

Código de producto. p-200096882
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16486048 10 mg 10 miligramos
16482187 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16486048 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14394

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress TBB is a cell-permeable and ATP-competitive CK2 inhibitor with an IC50 of 0.15 μM for rat liver CK2.

TBB is a cell-permeable and ATP-competitive CK2 inhibitor with an IC50 of 0.15 μM for rat liver CK2.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material TBB
CAS 17374-26-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6HBr4N3
Cantidad 10 mg
Sinónimo NSC 231634 Casein Kinase II Inhibitor I
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (230.04 mM)
SMILES BrC1=C2C(NN=N2)=C(Br)C(Br)=C1Br
Peso molecular (g/mol) 434.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.71
Porcentaje de pureza 99.31%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.