Learn More
TBA-7371, MedChemExpress
Código de producto. 16413837
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16413837 50 mg 50 miligramos
16487696 100 mg 100 miligramos
16470348 5 mg 5 miligramos
16437888 10 mg 10 miligramos
4 options
Código de producto. 16413837
Marca: Medchem Express HY19750
MedChemExpress TBA-7371 is a potent, noncovalent DprE1 inhibitor. TBA-7371 has potent antitubercular activity .
TBA-7371 is a potent, noncovalent DprE1 inhibitor. TBA-7371 has potent antitubercular activity .
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TBA-7371
CAS 1494675-86-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H21N5O3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (70.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CN(CC2=NC=NC(OC)=C2C)C3=CC(C)=CN=C31)NCCO
Peso molecular (g/mol) 355.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.39
Porcentaje de pureza 99.64%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation