missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TAZ, Mouse anti-Human, Clone: 3C10, Abnova™

Código de producto. 16191212
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16191212 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16191212

Marca: Abnova H00006901M19.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Sequence: MPLHVKWPFPAVPPLTWTLASSVVMGLVGTYSCFWTSEWAQAEAGPPGYPCPAGGILKLRHIWNLKLMRWTPAAADICFTKELHSHFFSLGKCVPVCRGDGVYQKGMDFILEKLNHGDWVHIFPEGIGRLIAECHLNPIILPLWHVGEPGDGDREMASGVGGLGLPLVPGCPAPPHVWPSVHCAAGMNDVLPNSPPYFPRFGQKITVLIGKPFSALPVLERLRAENKSAVEMRKALTDFIQEEFQHLKTQAEQLHNHLQPGR

Especificaciones

Antígeno TAZ
Aplicaciones ELISA, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 3C10
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
génica tafazzin
N.º de referencia del gen BC011515
Alias de gen BTHS/CMD3A/EFE/EFE2/FLJ27390/G4.5/LVNCX/Taz1/XAP-2
Símbolos de los genes TAZ
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno TAZ (AAH11515, 1 a.a. ∼ 262 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6901
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.