Learn More
BD Discos de diferenciación Taxo™: Antibiótico - hipurato
Descripción
- Los organismos reaccionan con agentes químicos impregnados en discos, dando como resultado reacciones positivas o negativas
- La combinación de reacciones positivas y negativas ayuda a la identificación del organismo
Especificaciones
Especificaciones
| Agentes antimicrobianos | Hipurato |
| Contenido y almacenamiento | De -20 °C a +8 °C |
| Tipo de empaquetado | Disco |
| Cantidad | 1/Paq. |
Para uso diagnóstico in vitro. Siga los procedimientos de laboratorio establecidos al manipular y desechar materiales infecciosos.