missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tavaborole, MedChemExpress

Código de producto. 16454328
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16454328 10 mg 10 miligramos
16491006 200 mg 200 miligramos
16410657 50 mg 50 miligramos
16435246 100 mg 100 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16454328

Marca: Medchem Express HY10980

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Tavaborole (AN-2690) is an antifungal agent with activity against Trichophyton species, in a topical solution formulation for the potential treatment of onychomycosis.

Tavaborole (AN-2690) is an antifungal agent with activity against Trichophyton species, in a topical solution formulation for the potential treatment of onychomycosis.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Tavaborole
Forma física Solid
CAS 174671-46-6
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H6BFO2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo AN-2690
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (658.20 mM)
SMILES OB1OCC2=CC(F)=CC=C21
Peso molecular (g/mol) 151.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.93
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.