Learn More
Taurine, MedChemExpress
Código de producto. 16480888
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 16480888
Marca: Medchem Express HYB0351
MedChemExpress Taurine, a sulphur-containing amino acid and an organic osmolyte involved in cell volume regulation, provides a substrate for the formation of bile salts, and plays a role in the modulation of intracellular free calcium concentration. Taurine has the ability to activate autophagy in adipocytes.
Taurine, a sulphur-containing amino acid and an organic osmolyte involved in cell volume regulation, provides a substrate for the formation of bile salts, and plays a role in the modulation of intracellular free calcium concentration. Taurine has the ability to activate autophagy in adipocytes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Taurine
CAS 107-35-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C2H7NO3S
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-Aminoethanesulfonic acid
Información de solubilidad H2O : 25 mg/mL (199.76 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (7.99 mM; Need ultrasonic)
SMILES NCCS(=O)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 125.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.15
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.