Learn More
Taurina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10043663 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 Kg
25 GR
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10043663 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10721935 25 g Frasco de plástico 25 GR
10174320 100 g Frasco de plástico 100 GR
10594101 500 g Frasco de plástico 500 GR
4 options
Código de producto. 10043663
Proveedor: Thermo Scientific Acros 166540025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 107-35-7 | C2H7NO3S | 125.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-35-7
Fórmula molecular C2H7NO3S
Peso molecular (g/mol) 125.14
Número MDL MFCD00008197
Clave InChI XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo taurine, tauphon, ethanesulfonic acid, 2-amino, l-taurine, 2-aminoethylsulfonic acid, o-due, 2-sulfoethylamine, taufon, aminoethanesulfonic acid, aminoethylsulfonic acid
PubChem CID 1123
ChEBI CHEBI:15891
Nombre IUPAC ácido 2-aminoetanosulfónico
SMILES NCCS(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Taurine
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 300°C
Color Blanco
Pérdida por secado 0.2% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal H2NCH2CH2SO3H
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 04, 528
Índice Merck 15, 9211
Información de solubilidad Solubility in water: 65g/L (12°C). Other solubilities: insoluble in absolute ethanol,diethyl ether,soluble in dmso
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales o polvo de cristalina