missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tau Oligomeric Complex Antibody (TOC1), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30151843
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30151843 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30151843

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP320163CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Tau Oligomeric Complex Monoclonal antibody specifically detects Tau Oligomeric Complex in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Tau Oligomeric Complex
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon TOC1
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen Tau Oligomeric Complex 1, TOC1, TOC-1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno The original antibody was generated by immunizing a mouse with electro eluted cross-linked Tau dimers.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.