missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TASP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16896464 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16896464 20 μL 20 microlitros
16886464 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16896464

Marca: Proteintech 167391AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This gene encodes an endopeptidase that cleaves specific substrates following aspartate residues. The encoded protein undergoes posttranslational autoproteolytic processing to generate alpha and beta subunits, which reassemble into the active alpha2-beta2 heterotetramer. It is required to cleave MLL, a protein required for the maintece of HOX gene expression, and TFIIA, a basal transcription factor. Alternatively spliced transcript variants have been described, but their biological validity has not been determined.

Especificaciones

Antígeno TASP1
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.19 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica TASP1
N.º de referencia del gen Q8R1G1, Q9H6P5
Alias de gen C20orf13, TASP1, Taspase 1, Threonine aspartase 1
Símbolos de los genes Tasp1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno TASP1 Fusion Protein Ag9918
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 311468, 55617, 75812
Especies diana Rat, Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.