missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Taselisib, MedChemExpress

Código de producto. 16472047
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16472047 50 mg 50 miligramos
16485898 10 mg 10 miligramos
16468537 5 mg 5 miligramos
16416356 100 mg 100 miligramos
16401116 200 mg 200 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16472047

Marca: Medchem Express HY13898

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Taselisib (GDC-0032) is a potent PI3K inhibitor targets PIK3CA mutations, with Kis of 0.12 nM, 0.29 nM, 0.97 nM, and 9.1 nM for PI3Kδ, PI3Kα, PI3Kγ and PI3Kβ, respectively.

Taselisib (GDC-0032) is a potent PI3K inhibitor targets PIK3CA mutations, with Kis of 0.12 nM, 0.29 nM, 0.97 nM, and 9.1 nM for PI3Kδ, PI3Kα, PI3Kγ and PI3Kβ, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Taselisib
CAS 1282512-48-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H28N8O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo GDC-0032 RG-7604
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (108.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)N1C(C2=CN3C(C(C(OCC3)=C4)=CC=C4C5=CN(C(C)(C(N)=O)C)N=C5)=N2)=NC(C)=N1
Peso molecular (g/mol) 460.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 460.53
Porcentaje de pureza 99.01%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.