missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TAS6417, MedChemExpress

Código de producto. 16487327
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16487327 5 mg 5 miligramos
16495456 100 mg 100 miligramos
16443166 25 mg 25 miligramos
16424618 10 mg 10 miligramos
16420917 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16487327 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112299

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress TAS6417 (CLN-081) is a highly effective, orally active and pan-mutation-selective EGFR tyrosine kinase inhibitor with a unique scaffold fitting into the ATP-binding site of the EGFR hinge region, with IC50 values ranging from 1.1-8.0 nM.

TAS6417 (CLN-081) is a highly effective, orally active and pan-mutation-selective EGFR tyrosine kinase inhibitor with a unique scaffold fitting into the ATP-binding site of the EGFR hinge region, with IC50 values ranging from 1.1-8.0 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material TAS6417
CAS 1661854-97-2
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H20N6O
Cantidad 5 mg
Sinónimo CLN-081
Información de solubilidad DMSO : 22.73 mg/mL (57.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=C2C(N3C(C(C)=C[C@@H](C3)NC(C=C)=O)=C2C4=CC5=CC=CC=C5N=C4)=NC=N1
Peso molecular (g/mol) 396.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.44
Porcentaje de pureza 97.63%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.