missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TAS1R3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11542592
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
11542592 25 μg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11542592

Marca: Invitrogen™ PA132795

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PA1-32795 detects GPCR TAS1R3 from human samples.

The protein encoded by T1R3 is a G-protein coupled receptor involved in taste responses. The encoded protein can form a heterodimeric receptor with TAS1R1 to elicit the umami taste response, or it can bind with TAS1R2 to form a receptor for the sweet taste response.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TAS1R3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.1% sodium azide
génica TAS1R3
N.º de referencia del gen Q7RTX0
Alias de gen Sac; Saccharin preference protein; sweet taste receptor T1R3; T1r3; TAS1R3; taste 1 receptor member 3; taste receptor type 1 member 3; taste receptor, type 1, member 3; TR3; TS1R3
Símbolos de los genes TAS1R3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic 20 amino acid peptide from N-terminal extracellular domain of human TAS1R3.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 83756
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.