Learn More
TAS-103 dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16425848
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16425848 10 mg 10 miligramos
16436316 100 mg 100 miligramos
16411997 50 mg 50 miligramos
16408507 5 mg 5 miligramos
4 options
Código de producto. 16425848
Marca: Medchem Express HY13758A
MedChemExpress TAS-103 dihydrochloride is a dual inhibitor of DNA topoisomerase I/II, used for cancer research.
TAS-103 dihydrochloride is a dual inhibitor of DNA topoisomerase I/II, used for cancer research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TAS-103 dihydrochloride
CAS 174634-09-4
Color Reddish Brown
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H21Cl2N3O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo BMS-247615 dihydrochloride
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (123.06 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C2C3=CC=C(O)C=C3N=C1NCCN(C)C)C4=C2C=CC=C4.Cl.Cl
Peso molecular (g/mol) 406.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.31
Porcentaje de pureza 98.09%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death