Learn More
Solución de tartrato para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12992205 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12992205 250 mL Frasco 250 ml
12982205 100 mL Frasco 100 ml
12902215 500 mL Frasco 500 ml
3 options
Código de producto. 12992205
Marca: Fisher Chemical A 047 250
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Chemical Identifiers
Fórmula molecular OOC(CHOH)2COO2-
Specifications
Nombre del producto químico o material Tartrate
Envase Frasco
Forma física Líquido
Concentración 1 g/L
Tipo Solución estándar de un solo componente para cromatografía iónica
Solvent or Matrix Water
Cantidad 250 mL